SAB1401068
Monoclonal Anti-CDSN antibody produced in mouse
clone 5B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
D6S586E, HTSS, S
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDSN(1041)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
YLVPGMTYSKGKIYPVGYFTKENPVKGSPGVPSFAAGPPISEGKYFSSNP