Documenti fondamentali
SAB1400683
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ISL2 antibody produced in mouse
clone 1D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ10160
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ISL2(64843)
Immunogeno
ISL2 (NP_665804.1, 261 a.a. ~ 358 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HSDKTSLQGLTGTPLVAGSPIRHENAVQGSAVEVQTYQPPWKALSEFALQSDLDQPAFQQLVSFSESGSLGNSSGSDVTSLSSQLPDTPNSMVPSPVE