Documenti fondamentali
SAB1400524
Sigma-Aldrich
Anti-NRBF2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-COPR1, Anti-COPR2, Anti-FLJ30395, Anti-NRBF-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRBF2(29982)
Immunogeno
NRBF2 (NP_110386.1, 1 a.a. ~ 287 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEVMEGPLNLAHQQSRRADRLLAAGKYEEAISCHKKAAAYLSEAMKLTQSEQAHLSLELQRDSHMKQLLLIQERWKRAQREERLKAQQNTDKDAAAHLQTSHKPSAEDAEGQSPLSQKYSPSTEKCLPEIQGIFDRDPDTLLYLLQQKSEPAEPCIGSKAPKDDKTIIEEQATKIADLKRHVEFLVAENERLRKENKQLKAEKARLLKGPIEKELDVDADFVETSELWSLPPHAETATASSTWQKFAANTGKAKDIPIPNLPPLDFPSPELPLMELSEDILKGLMNN