Documenti fondamentali
SAB1307082
Sigma-Aldrich
ANTI-USP7 (HAUSP)(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Deubiquitinating enzyme 7, HAUSP, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, USP7, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
128302 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP7(7874)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide