SAB1306485
ANTI-PROX-1-S514 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Homeobox prospero-like protein PROX1, PROX1, Prospero homeobox protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
83203 Da
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: 1:25
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:2000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PROX1(5629)