Key Documents
SAB1306392
Sigma-Aldrich
ANTI-METHIONYL TRNA SYNTHETASE(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MARS2, Methionine--tRNA ligase, mitochondrial, Methionyl-tRNA synthetase 2, Mitochondrial methionyl-tRNA synthetase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
66591 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MARS2(92935)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide