Key Documents
SAB1306295
Sigma-Aldrich
ANTI-S ADENOSYLHOMOCYSTEINE HYDROLASE (ACHY)(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AHCY, Adenosylhomocysteinase, S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase, SAHH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
47716 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AHCY(191)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide