SAB1305578
ANTI-PHOSPHO-PI3KC3(S164) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PIK3C3, Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3, Phosphatidylinositol 3-kinase p100 subunit, Phosphoinositide-3-kinase class 3, VPS34
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
101549 Da
Reattività contro le specie
human
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer164)
Informazioni sul gene
human ... PIK3C3(5289)