SAB1305575
ANTI-PHOSPHO-P21CIP1(S130) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CAP20, CDKN1, CDKN1A, CIP1, MDA6
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
18119 Da
Reattività contro le specie
human
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer130)
Informazioni sul gene
human ... CDKN1A(1026)