SAB1305558
MONOCLONAL ANTI-ERK2 antibody produced in mouse
clone 814CT5.4.2, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ERK2, MAPK1, Mitogen-activated protein kinase 1, PRKM1, PRKM2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
814CT5.4.2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
41390 Da
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK1(5594)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)