Documenti fondamentali
SAB1305514
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-MOUSE IRGM1 (C-TERMINAL) antibody produced in mouse
clone 403CT8.5.5, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Ifi1, Iigp3, Immunity-related GTPase family M protein 1, Irgm, Irgm1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
crude ascites
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
403CT8.5.5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
46552 Da
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: 1:1000-1:16000
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Irgm1(15944)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)