SAB1305487
MONOCLONAL ANTI-CD138 antibody produced in mouse
clone 480CT5.4.3, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD_antigen=CD138, Flags: Precursor, SDC, SDC1, Syndecan-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
crude ascites
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
480CT5.4.3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
32462 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:1000-1:8000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SDC1(6382)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)