Documenti fondamentali
SAB1305462
Sigma-Aldrich
ANTI-HSP40 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DNAJ1, DNAJB1, DnaJ homolog subfamily B member 1, HDJ1, HSPF1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
38044 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNAJB1(3337)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide