SAB1305271
ANTI-ST6GALNAC5 (C-TERM) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 5, GD1 alpha synthase, GalNAc alpha-2,6-sialyltransferase V, SIAT7E, ST6GALNAC5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
38443 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ST6GALNAC5(81849)