SAB1303793
ANTI-CACNA2D3 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CACNA2D3, Voltage-dependent calcium channel subunit alpha-2-3, Voltage-dependent calcium channel subunit alpha-2/delta-3, Voltage-dependent calcium channel subunit delta-3, Voltage-gated calcium channel subunit alpha-2/delta-3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
123011 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CACNA2D3(55799)