SAB1301128
ANTI-ALKBH6 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ABH6, ALKBH6, Probable alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase ABH6
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
26483 Da
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALKBH6(84964)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)