Documenti fondamentali
SAB1105932
Sigma-Aldrich
Anti-RAB9B (96-107) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-RAB9B, member RAS oncogene family, Anti-RAB9L
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
western blot: 1:500-1:2,000
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt ~23 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB9B(51209)
Categorie correlate
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 96-107 of human RAB9B
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)