SAB1105719
Anti-CTAG2 (22-35) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-CAMEL, Anti-CT2, Anti-CT6.2, Anti-CT6.2a, Anti-CT6.2b, Anti-Cancer/testis antigen 2, Anti-ESO2, Anti-LAGE-1, Anti-LAGE2B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt ~18 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTAG2(30848)
Immunogeno
Stato fisico
WGK 2