SAB1100690
Anti-FMOD (36-50) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Fibromodulin precursor, Anti-SLRR2E
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FMOD(2331)
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2