S9514
Superose® 12 Prep Grade
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
suspension
Dimensione particelle
20-40 μm (wet)
Dimensione pori
1,000-300,000 Da fractionation range (globular proteins)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Altre note
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 - 109.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38 - 43 °C
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from GE Healthcare.