Documenti fondamentali
S7822
Sigma-Aldrich
Anti-SMC6
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SMC6L1, Anti-proteina 1 di mantenimento strutturale dei cromosomi simile alla 6, Anti-proteina 6 di mantenimento strutturale dei cromosomi
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 126 kDa
Reattività contro le specie
human, rat (predicted), mouse (predicted)
tecniche
western blot: 1:250-1:500 using whole cell extract of HEK293-T expressing SMC6
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMC6(79677)
mouse ... Smc6(67241)
rat ... Smc6l1(313961)
Categorie correlate
Descrizione generale
La SCM6 appartiene alla famiglia delle proteine di mantenimento strutturale dei cromosomi. Esistono almeno sei membri della famiglia delle SMC che formano tre eterodimeri in combinazioni specifiche. Il gene SCM6 è mappato nella regione cromosomica umana 2p24.2. Strutturalmente, la SCM6 presenta domini di legame al DNA alle porzioni N e C terminali, un lungo dominio a elica superavvolta e una regione cerniera.
Specificità
L'anticorpo anti-SMC6 (conosciuta anche come SMC6L1) riconosce specificamente la proteina SMC6.
Immunogeno
peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 766-779 della SMC6 umana, coniugato con KLH tramite un residuo di cisteina N-terminale. Questa sequenza differisce di un amminoacido nel topo e di due amminoacidi nel ratto.
Applicazioni
L'anticorpo Anti-SMC6 prodotto nel coniglio può essere utilizzato nell'immunoblotting.
Azioni biochim/fisiol
La proteina 6 di mantenimento strutturale dei cromosomi (SCM6), insieme alla SMC5, è coinvolta principalmente nella risposta cellulare ai danni subiti dal DNA nei lieviti e nell'uomo. Il complesso SMC5/6 presente nei lieviti contiene diversi elementi non-SMC (NSE), tra cui la proteina 21 di sensibilità al metansolfonato (MMS21) che sumoila i componenti del complesso. Il complesso SMC5/6 è coinvolto nelle rotture a doppio filamento (DSB) indotte da nucleasi. Questo evento è cruciale per il reclutamento del complesso di coesione SMC1/3 umano nelle DSB. È noto che SCM6 interagisce con la proteina E2 del papillomavirus. L'aberrazione mitotica e la distribuzione anomala della topoisomerasi IIα sono associate a livelli ridotti di Smc5 e Smc6.
Stato fisico
Soluzione in tampone fosfato salino 0,01 M, pH 7,4, contenente 15 mM di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Per un uso continuo, conservare a 2-8 °C al massimo per un mese. Se si desidera prolungare la conservazione, congelare in aliquote di lavoro. Si raccomanda di evitare cicli ripetuti di congelamento e scongelamento o la conservazione in freezer “frost free”. Se la soluzione risulta lievemente torbida dopo un lungo periodo di conservazione, centrifugare per chiarificarla prima dell′uso. Le diluizioni di lavoro non utilizzate entro 12 ore devono essere smaltite.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Patrick Ryan Potts et al.
Nature structural & molecular biology, 14(7), 581-590 (2007-06-26)
Most cancer cells activate telomerase to elongate telomeres and achieve unlimited replicative potential. Some cancer cells cannot activate telomerase and use telomere homologous recombination (HR) to elongate telomeres, a mechanism termed alternative lengthening of telomeres (ALT). A hallmark of ALT
Chul-Kee Park et al.
Neuropathology : official journal of the Japanese Society of Neuropathology, 29(4), 443-449 (2009-01-28)
We analyzed the methylation status of the O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) promoter using a methylation-specific polymerase chain reaction (MSP) in glioblastoma patients treated with 1-(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl-3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea (ACNU) plus cisplatin followed by radiation therapy. Forty-eight patients with interpretable MSP results were included in
Ming Yu et al.
Epigenetics, 10(9), 803-809 (2015-07-18)
Aberrant DNA methylation is a common epigenetic alteration found in colorectal adenomas and cancers and plays a role in cancer initiation and progression. Aberrantly methylated DNA loci can also be found infrequently present in normal colon tissue, where they seem
Dongjun Jeong et al.
Molecular medicine reports, 17(6), 8173-8179 (2018-04-26)
Loss of runt‑related transcription factor 3 (RUNX3) has been reported in various cancers, and one of the mechanisms mediating loss of RUNX3 expression is DNA methylation. However, the role of RUNX3 expression and its DNA methylation status as prognostic factors in
Patrick Ryan Potts et al.
The EMBO journal, 25(14), 3377-3388 (2006-07-01)
The structural maintenance of chromosomes (SMC) family of proteins has been implicated in the repair of DNA double-strand breaks (DSBs) by homologous recombination (HR). The SMC1/3 cohesin complex is thought to promote HR by maintaining the close proximity of sister