S7814
Solvent Safe™ pipette tips
volume range 1-200 μL, sterile
Sinonimo/i:
carbon fiber pipette tips, solvent safe pipette tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
carbon fiber
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier
Confezionamento
pack of 384 ea (4 trays of 96 ea)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 5469
Lunghezza
2 5/16 in. (58.8 mm)
Volume massimo
200 μL
Intervallo di volume
1-200 μL
Volume
1—200 μL
Compatibilità
for use with
Cerchi prodotti simili? Visita Guida al confronto tra prodotti
Descrizione generale
- Solvent Safe carbon filter pipette tips
- Filters block corrosive vapors created when pipetting volatile organic solvents such as TFA
- Safely and accurately pipette phenol/chloroform DNA extractions
- Perform peptide synthesis and HPLC analysis
- Excellent alternative to glass pipettes
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)