S7070
Anti-Semaphorin 6A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Sema 6A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
direct ELISA: 0.5-1 μg/mL using rmWnt-1
immunohistochemistry: 2-5 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rmWnt-1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sema6a(20358)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3