Documenti fondamentali
S5628
Sigma-Aldrich
Ser-Tyr β-naphthylamide
powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(CO)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C22H23N3O4/c23-19(13-26)21(28)25-20(11-14-5-9-18(27)10-6-14)22(29)24-17-8-7-15-3-1-2-4-16(15)12-17/h1-10,12,19-20,26-27H,11,13,23H2,(H,24,29)(H,25,28)
MAQKGNBGUVFWNR-UHFFFAOYSA-N
Substrati
Substrate for cathepsin C
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Properties of dipeptidyl arylamidase I of the pituitary. Chloride and sulfhydryl activation of seryltyrosyl-beta-naphthylamide hydrolysis.
J K McDonald et al.
The Journal of biological chemistry, 241(7), 1494-1501 (1966-04-10)
M J McGuire et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 295(2), 280-288 (1992-06-01)
The lysosomal hydrolase, dipeptidyl peptidase I (DPPI), was purified from human spleen and its enzymatic activity characterized. The enzyme was purified to apparent homogeneity by a combination of differential pH solubility, heat-treatment, affinity chromatography on concanavalin A-agarose and p-hydroxymercuribenzoate-agarose, and