S5576
SKA-31
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Naphtho[1,2-d]thiazol-2-ylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: ≥30 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1nc2c(ccc3ccccc23)s1
InChI
1S/C11H8N2S/c12-11-13-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)14-11/h1-6H,(H2,12,13)
FECQXVPRUCCUIL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)