S4813
Anti-α1-Syntrophin (RA-16) antibody produced in rabbit
buffered aqueous solution, IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-SNTA1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 60 kDa
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using 0.5% paraformaldehyde fixed/0.5% Triton X-100 treated rat skeletal muscle
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using rat skeletal muscle homogenate extract (membrane fraction)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Snta1(20648)
rat ... Snta1(362242)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3