S4023
Sigma-Fluor™ High Performance LSC Cocktail
For aqueous samples
About This Item
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Altre note
High performance cocktail with a high flash point (120 °F / 49°C) and lower vapor pressure than xylene or toluene based cocktails for improved safety in use and storage.
Note legali
SigmaFluor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Javier Vargas-Medrano et al.
BMC biochemistry, 17, 5-5 (2016-03-13)
1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) is a benzene-derived molecule with two Cl atoms that is commonly utilized in the synthesis of pesticides. 1,2-DCB can be absorbed by living creatures and its effects on naturally-occurring enzymatic systems, including the effects on Ca(2+)-ATPases, have been