S3396
Monoclonal Anti-Spectrin (α and β) antibody produced in mouse
clone SB-SP1, ascites fluid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SB-SP1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable using erythrocyte smears
microarray: suitable
western blot: 1:500 using extract of human erythrocyte ghosts or purified human erythrocyte spectrin
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPTA1(6708) , SPTB(6710)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?