S2694
SB-408124
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N-(6,8-Difluoro-2-methyl-4-quinolinyl)-N′-[4-(dimethylamino)phenyl]urea
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(NC(=O)Nc2cc(C)nc3c(F)cc(F)cc23)cc1
InChI
1S/C19H18F2N4O/c1-11-8-17(15-9-12(20)10-16(21)18(15)22-11)24-19(26)23-13-4-6-14(7-5-13)25(2)3/h4-10H,1-3H3,(H2,22,23,24,26)
JTARFZSNUAGHRB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3