S1073
Anti-STUB1/CHIP antibody, mouse monoclonal
clone ST21.55, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-C terminus of HSC70-interacting protein (CHIP), Anti-HSPABP2, Anti-Heat shock protein A binding protein 2 (c-terminal), Anti-NY-CO-7, Anti-SDCCAG7, Anti-STIP1 homologous and box-containing protein 1 (STUB1), Anti-Serologically defined colon cancer antigen 7, Anti-UBOX1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ST21.55, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, bovine
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 2.5-5 μg/mL using HeLa total cell extract.
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... STUB1(504565)
human ... STUB1(10273)
mouse ... Stub1(56424)
rat ... Stub1(287155)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Anticorpo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1