S0702
Shikimate-3-Phosphate Trisodium Salt
EPSP synthase substrate
Sinonimo/i:
3-phosphoshikimic acid trisodium salt, Shikimic acid 3-phosphate trisodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Shikimate-3-Phosphate Trisodium Salt,
Solubilità
H2O: 1.0 mg/mL
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3