S0698
Anti-SmB antibody, Mouse Monoclonal
clone 12F5, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-SNRPB1, Anti-Sm protein B, Anti-Sm-B, Anti-SmB/SmB, Anti-Small nuclear ribonucleoprotein associated protein B, Anti-snRNP-B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12F5, monoclonal
PM
antigen ~25 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, canine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNRPB(6628)
mouse ... Snrpb(20638)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Monoclonal Anti-SmB antibody produced in mouse has been used in:
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1