Documenti fondamentali
RAB1883
Sigma-Aldrich
Porcine TWEAK R ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
porcine
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Porcine TNF-like and Weak Inducer of Apoptosis Receptor (TNFRSF12A)
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)