Documenti fondamentali
RAB1327
Sigma-Aldrich
Human CD28 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CD28(940)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Human CD28
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visita l’Archivio dei documenti
Yangyang Li et al.
Mediators of inflammation, 2021, 5521050-5521050 (2021-05-08)
Few studies have illuminated the genetic role of T cell costimulatory molecule CD28/CD80/CTLA4 variants in diabetic kidney disease (DKD) susceptibility. We aimed to investigate the causal role of genetic polymorphisms in CD28/CD80/CTLA4 with DKD susceptibility in patients with T2DM. A