Documenti fondamentali
RAB1112
Sigma-Aldrich
Rabbit MMP-9 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
rabbit
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 61 pg/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rabbit ... MMP9(100008993)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Rabbit MMP-9
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shan Wu et al.
International journal of molecular medicine, 42(6), 3386-3394 (2018-10-03)
The present study investigated the underlying molecular mechanism by which Buthus martensii Karsch chlorotoxin (BmK CT) inhibits the invasion and metastasis of glioma cells and the possibility of 131I‑labeled BmK CT (131I‑BmK CT) as a novel targeted agent for the treatment of glioma. The