R8903
Monoclonal Anti-hnRNP-K/J antibody produced in mouse
clone 3C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K/J
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60 kDa
Reattività contro le specie
hamster, Xenopus, bovine, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extract of MBDK cells
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNRNPK(3190)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol