R8529
Monoclonal Anti-RAL-A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone RalA5F9.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RalA5F9.2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 25 kDa
Reattività contro le specie
monkey, mouse, human, rat
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RALA(5898)
mouse ... Rala(56044)
rat ... Rala(81757)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 3