R5653
Monoclonal Anti-hnRNP-Q antibody produced in mouse
clone 18E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-Q
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
18E4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 55-70 kDa
Reattività contro le specie
mouse, bovine, human, rat, canine, Xenopus, chicken
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYNCRIP(10492)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol