R5280
Anti-phospho-RanGAP1 (pSer428) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Ran GTPase activating protein-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human RanGAP1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer428)
Informazioni sul gene
human ... RANGAP1(5905)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol