R4653
Anti-hnRNP-A2/B1 antibody, Mouse monoclonal
clone DP3B3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-A2/B1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DP3B3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, bovine, hamster, monkey, chicken, mouse, canine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from 293T cell line
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNRNPA2B1(3181)
mouse ... Hnrnpa2b1(53379)
rat ... Hnrnpa2b1(362361)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)