Documenti fondamentali
R311I-250
Sigma-Aldrich
Rat Smooth Muscle Cell Induction Medium (250 ml)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Forma fisica
liquid
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Rat Smooth Muscle Cell Induction Medium
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Technical information for working with rat aortic smooth muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation