R2650
Monoclonal Anti-Rac antibody produced in mouse
clone 23A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
23A8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 21 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-2.0 μg/mL using rat brain microsomal protein preparation
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGEF6(9459)
mouse ... Arhgef6(73341)
rat ... Arhgef6(363509)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?