R1905
Anti-RACK1 (N-terminal)
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GNB2L1, Anti-Gnb2-rs1, Anti-Guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2-like 1, Anti-H12.3, Anti-HLC-7, Anti-Lung cancer oncogene 7, Anti-PIG21, Anti-Proliferation-inducing gene 21, Anti-Receptor of Activated Protein Kinase C1, Anti-protein homologous to chicken B complex protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~30 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HEK-293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using paraformaldehyde-fixed HeLa cells
western blot: 1:500-1:1,000 using HEK-293T cell lystes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNB2L1(10399)
mouse ... Gnb2l1(14694)
rat ... Gnb2l1(83427)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?