R1903
RS 102895 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1′-[2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl]-spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-peperidin]-2(1H)-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
PM
426.86 g/mol
Confezionamento
pkg of 5 mg
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
Cl.FC(F)(F)c1ccc(CCN2CCC3(CC2)OC(=O)Nc4ccccc34)cc1
InChI
1S/C21H21F3N2O2.ClH/c22-21(23,24)16-7-5-15(6-8-16)9-12-26-13-10-20(11-14-26)17-3-1-2-4-18(17)25-19(27)28-20;/h1-8H,9-14H2,(H,25,27);1H
KRRISOFSWVKYBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3