R1638
Cryogenic storage rack, stainless steel
Vertical, 4-shelf for 3 × 3 × 2 in. boxes
Sinonimo/i:
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® DS5035-0004
tecniche
cryopreservation: suitable
Alt. complessiva
8 3/4 in.
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)