R151D-250
Rat Skeletal Muscle Cells Differentiation Medium (250ml)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Rat Skeletal Muscle Cells Differentiation Medium
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Protocolli
Technical information for working with rat skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation