PZ0363
CP-105,696
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+)-1-(3S,4R)-[3-(4-Phenylbenzyl)-4-hydroxychroman-7-yl]cyclopentane carboxylic acid, 1-[(3S,4R)-3-([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)-3,4-dihydro-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-7-yl]-cyclopentanecarboxylic acid, CP-105696, CP105696
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(C1(CCCC1)C(C=C2)=CC3=C2[C@H](O)[C@@H](CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4)CO3)=O
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3