PZ0326
PF-03549184
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3′,4′-dichloro[1,1′-biphenyl]-4-yl)-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, PF-9184
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H14Cl2N2O4S/c22-16-10-7-13(11-17(16)23)12-5-8-14(9-6-12)25-19(21(24)27)20(26)15-3-1-2-4-18(15)30(25,28)29/h1-11,26H,(H2,24,27)
YGTUCAUHSJOJCQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)