PZ0281
PF-05212384
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(4-((4-(Dimethylamino)piperidin-1-yl)carbonyl)phenyl)-3-(4-(4,6-dimorpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)urea, Gedatolisib, PKI-587
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N6(CCOCC6)c1nc(nc(n1)c3ccc(cc3)NC(=O)Nc4ccc(cc4)C(=O)N5CCC(CC5)N(C)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C32H41N9O4/c1-38(2)27-11-13-39(14-12-27)29(42)24-5-9-26(10-6-24)34-32(43)33-25-7-3-23(4-8-25)28-35-30(40-15-19-44-20-16-40)37-31(36-28)41-17-21-45-22-18-41/h3-10,27H,11-22H2,1-2H3,(H2,33,34,43)
DWZAEMINVBZMHQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)