Documenti fondamentali
PZ0277
Sigma-Aldrich
PF-06281355
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(2,5-Dimethoxyphenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-thioxo-1(2H)-pyrimidineacetamide, PF 6281355, PF-1355
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.35
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
PF-06281355 (PF-1355) is an orally available, selective and potent mechanism based inhibitor of the myeloperoxidase (MPO) that reduces plasma MPO activity, vascular edema, neutrophil recruitment, and elevated circulating cytokines. PF-06281355 suppresses albuminuria and chronic renal dysfunction in model of anti-Glomerular Basement Membrane (GBM) disease.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)